Learn More
Metabolite 4-Chloroaniline in DCM 100μg/mL, Fisher Chemical™
Código de producto. 12992434 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
12992434 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 12992434 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor P810990
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chloroaniline
Envase Ampolla(s)
CAS 106-47-8
Fórmula molecular C6H6ClN
Concentración 100 μg/mL
Clave InChI QSNSCYSYFYORTR-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=CC=C1N)Cl
Nombre IUPAC 4-cloroanilina
Solvent or Matrix Dichloromethane
Peso molecular (g/mol) 127.571
PubChem CID 7812
Cantidad 1 mL
ChEBI CHEBI:20331