Learn More
Metabolite 4-Chloroaniline in DCM 10μg/mL, Fisher Chemical™
Código de producto. 12982434 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
Tamaño de la unidad:
10 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
12982434 10 mL 10 ml
1 options
Código de producto. 12982434 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor P810980
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chloroaniline
Envase Ampolla(s)
CAS 106-47-8
Fórmula molecular C6H6ClN
Concentración 10 μg/mL
Clave InChI QSNSCYSYFYORTR-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=CC=C1N)Cl
Nombre IUPAC 4-cloroanilina
Solvent or Matrix Dichloromethane
Peso molecular (g/mol) 127.571
PubChem CID 7812
Cantidad 10 mL
ChEBI CHEBI:20331