Learn More
4-cloro-3-nitrobenzotrifluoruro en acetona 1000 μg/ml, Fisher Chemical™
Product Code. 12926123 Shop All Fisher Chemical Products
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Unit Size:
1 ml
Product Code. Cantidad unitSize
12926123 1 mL 1 ml
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 12926123 Supplier Fisher Chemical Supplier No. F119101
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Todos nuestros materiales de referencia certificados y reactivos se producen conforme a un Sistema de Gestión de calidad ISO 9001. También se acreditan de acuerdo con el estándar ISO/IEC 17025 y la Guía ISO 34.
Specifications
Nombre del producto químico o material 4-Chloro-3-nitrobenzotrifluoride
Envase Ampolla
CAS 121-17-5
Fórmula molecular C7H3ClF3NO2
Concentración 1000 μg/mL
Número MDL MFCD00007084
Número UN 1090
Clave InChI TZGFQIXRVUHDLE-UHFFFAOYSA-N
Tipo Solución orgánica estándar de un solo componente
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC(=CC=C1Cl)C(F)(F)F
Nombre IUPAC 1-cloro-2-nitro-4-(trifluorometil)benceno
Solvent or Matrix Acetone
Peso molecular (g/mol) 225.55
PubChem CID 8462
Cantidad 1 mL
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Standard solution 4-Chloro-3-nitrobenzotrifluoride 1000ug/ml in acetone
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
Precautionary Statement
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
  • P403+P235-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .