Learn More
4,4'-dibromooctafluorobifenilo en metiltertbutiléter 100 μg/ml, Fisher Chemical™
Código de producto. 12966033 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
12966033 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 12966033 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor F113781
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Todos nuestros materiales de referencia certificados y reactivos se producen conforme a un Sistema de Gestión de calidad ISO 9001. También se acreditan de acuerdo con el estándar ISO/IEC 17025 y la Guía ISO 34.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4,4'-Dibromooctafluorobiphenyl
Envase Ampolla
CAS 10386-84-2
Fórmula molecular C12Br2F8
Concentración 100 μg/mL
Número MDL MFCD00000310
Clave InChI YXLMNFVUNLCJJY-UHFFFAOYSA-N
Tipo Solución orgánica estándar de un solo componente
SMILES FC1=C(F)C(=C(F)C(F)=C1Br)C1=C(F)C(F)=C(Br)C(F)=C1F
Nombre IUPAC 4,4'-dibromo-2,2',3,3',5,5',6,6'-octafluoro-1,1'-bifenilo
Solvent or Matrix Methyl-tert.butylether
Peso molecular (g/mol) 455.93
PubChem CID 82600
Cantidad 1 mL