Learn More
Metabolite 4,4'-Dibromooctafluorobiphenyl in DCM 100μg/mL, Fisher Chemical™
Código de producto. 12915324 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
12915324 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 12915324 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor P817450
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4,4'-Dibromooctafluorobiphenyl
Envase Ampolla(s)
CAS 10386-84-2
Fórmula molecular C12Br2F8
Concentración 100 μg/mL
Número MDL MFCD00000310
Clave InChI YXLMNFVUNLCJJY-UHFFFAOYSA-N
SMILES FC1=C(F)C(=C(F)C(F)=C1Br)C1=C(F)C(F)=C(Br)C(F)=C1F
Nombre IUPAC 4,4'-dibromo-2,2',3,3',5,5',6,6'-octafluoro-1,1'-bifenilo
Solvent or Matrix Dichloromethane
Peso molecular (g/mol) 455.93
PubChem CID 82600
Cantidad 1 mL