Learn More
4,4'-dibromobifenilo en acetato de etilo 1000 μg/ml, Fisher Chemical™
Código de producto. 12996023 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
12996023 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 12996023 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor F113651
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Todos nuestros materiales de referencia certificados y reactivos se producen conforme a un Sistema de Gestión de calidad ISO 9001. También se acreditan de acuerdo con el estándar ISO/IEC 17025 y la Guía ISO 34.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4,4prime-Dibromobiphenyl (PBB 15)
Envase Ampolla
CAS 92-86-4
Fórmula molecular C12H8Br2
Concentración 1000 μg/mL
Número MDL MFCD00000101
Clave InChI HQJQYILBCQPYBI-UHFFFAOYSA-N
Tipo Solución orgánica estándar de un solo componente
SMILES BrC1=CC=C(C=C1)C1=CC=C(Br)C=C1
Nombre IUPAC 1-bromo-4-(4-bromofenil)benceno
Solvent or Matrix Ethyl Acetate
Peso molecular (g/mol) 312.00
PubChem CID 7110
Cantidad 1 mL