Learn More
Metabolite 4,4'-Dibromobiphenyl in DCM 100μg/mL, Fisher Chemical™
Código de producto. 12955304 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
12955304 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 12955304 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor P817190
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4,4'-Dibromobiphenyl
Envase Ampolla(s)
CAS 92-86-4
Fórmula molecular C12H8Br2
Concentración 100 μg/mL
Número MDL MFCD00000101
Clave InChI HQJQYILBCQPYBI-UHFFFAOYSA-N
SMILES BrC1=CC=C(C=C1)C1=CC=C(Br)C=C1
Nombre IUPAC 4,4'-dibromo-1,1'-bifenil
Solvent or Matrix Dichloromethane
Peso molecular (g/mol) 312.00
PubChem CID 7110
Cantidad 1 mL