Learn More
4,4'-DDT en metanol 10 μg/ml, Fisher Chemical™
Código de producto. 12962644 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
Tamaño de la unidad:
10 ml
12962644 10 mL 10 ml
1 options
Código de producto. 12962644 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor P815960
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Todos nuestros materiales de referencia certificados y reactivos se producen conforme a un Sistema de Gestión de calidad ISO 9001. También se acreditan de acuerdo con el estándar ISO/IEC 17025 y la Guía ISO 34.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4,4'-DDT
Envase Ampolla(s)
CAS 50-29-3
Fórmula molecular C14H9Cl5
Concentración 10 μg/mL
Clave InChI YVGGHNCTFXOJCH-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=CC=C1C(C2=CC=C(C=C2)Cl)C(Cl)(Cl)Cl)Cl
Nombre IUPAC 1-cloro-4-[2,2,2-tricloro-1-(4-clorofenil)etilo]benceno
Solvent or Matrix Methanol
Peso molecular (g/mol) 354.476
PubChem CID 3036
Cantidad 10 mL
ChEBI CHEBI:16130