Learn More
4,4'-DDE en metanol 100 μg/ml, Fisher Chemical™
Código de producto. 12992634 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
12992634 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 12992634 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor P815780
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Todos nuestros materiales de referencia certificados y reactivos se producen conforme a un Sistema de Gestión de calidad ISO 9001. También se acreditan de acuerdo con el estándar ISO/IEC 17025 y la Guía ISO 34.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4,4'-DDE
Envase Ampolla(s)
CAS 72-55-9
Fórmula molecular C14H8Cl4
Concentración 100 μg/mL
Número MDL MFCD00000837
Clave InChI UCNVFOCBFJOQAL-UHFFFAOYSA-N
SMILES ClC(Cl)=C(C1=CC=C(Cl)C=C1)C1=CC=C(Cl)C=C1
Nombre IUPAC 1-cloro-4-[2,2-dicloro-1-(4-clorofenil)etenil]benceno
Solvent or Matrix Methanol
Peso molecular (g/mol) 318.02
PubChem CID 3035
Cantidad 1 mL
ChEBI CHEBI:16598