Learn More
Metabolite 3-Chloroaniline in Acetonitrile 100μg/mL, Fisher Chemical™
Código de producto. 12992424 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
12992424 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 12992424 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor P810870
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Chloroaniline
Envase Ampolla(s)
CAS 108-42-9
Fórmula molecular C6H6ClN
Concentración 100 μg/mL
Número MDL MFCD00007765
Número UN 1648
Clave InChI PNPCRKVUWYDDST-UHFFFAOYSA-N
SMILES NC1=CC=CC(Cl)=C1
Nombre IUPAC 3-cloroanilina
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 127.57
PubChem CID 7932
Cantidad 1 mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Standard solution 3-chloroaniline 100ug/ml in acetonitrile
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.