Learn More
Ácido 3,5-diclorobenzoico en metiltertbutiléter 1000 μg/ml, Fisher Chemical™
Código de producto. 12916053 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
12916053 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 12916053 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor F114621
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Todos nuestros materiales de referencia certificados y reactivos se producen conforme a un Sistema de Gestión de calidad ISO 9001. También se acreditan de acuerdo con el estándar ISO/IEC 17025 y la Guía ISO 34.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,5-Dichlorobenzoic acid
Envase Ampolla
CAS 51-36-5
Fórmula molecular C7H4Cl2O2
Concentración 1000 μg/mL
Clave InChI CXKCZFDUOYMOOP-UHFFFAOYSA-N
Tipo Solución orgánica estándar de un solo componente
SMILES C1=C(C=C(C=C1Cl)Cl)C(=O)O
Nombre IUPAC ácido 3,5-diclorobenzoico
Solvent or Matrix Methyl-tert.butylether
Peso molecular (g/mol) 191.007
PubChem CID 5811
Cantidad 1 mL