Learn More
3,5-ácido diclorobenzoico éster metílico en metiltertbutiléter 1000 μg/ml, Fisher Chemical™
Código de producto. 12926053 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
12926053 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 12926053 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor F114631
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Todos nuestros materiales de referencia certificados y reactivos se producen conforme a un Sistema de Gestión de calidad ISO 9001. También se acreditan de acuerdo con el estándar ISO/IEC 17025 y la Guía ISO 34.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,5-Dichlorobenzoic acid methyl ester 
Envase Ampolla
CAS 2905-67-1
Fórmula molecular C8H6Cl2O2
Concentración 1000 μg/mL
Número MDL MFCD00032710
Clave InChI BTEVDFJXGLQUDS-UHFFFAOYSA-N
Tipo Solución orgánica estándar de un solo componente
SMILES COC(=O)C1=CC(Cl)=CC(Cl)=C1
Nombre IUPAC 3,5-diclorobenzoato de metilo
Solvent or Matrix Methyl-tert.butylether
Peso molecular (g/mol) 205.03
PubChem CID 76192
Cantidad 1 mL