Learn More
3,5-Dichlorobenzoic acid methyl ester in Methanol 1000μg/mL, Fisher Chemical™
Código de producto. 12987093 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
12987093 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 12987093 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor P884190
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Envase Ampolla
CAS 2905-67-1
Nombres de analitos o componentes 3,5-Dichlorobenzoic acid methyl ester
Fórmula molecular C8H6Cl2O2
Concentración 1000 μg/mL
Número MDL MFCD00032710
Clave InChI BTEVDFJXGLQUDS-UHFFFAOYSA-N
Tipo Mass Spectrometry Standard
SMILES COC(=O)C1=CC(Cl)=CC(Cl)=C1
Elemento 3,5-Dichlorobenzoic Acid Methyl Ester
Nombre IUPAC 3,5-diclorobenzoato de metilo
Solvent or Matrix Methanol
Peso molecular (g/mol) 205.03
PubChem CID 76192
Cantidad 1 mL