Learn More
2-fluorofenol en metanol 2000 μg/ml, Fisher Chemical™
Código de producto. 12996093 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
12996093 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 12996093 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor F116591
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Todos nuestros materiales de referencia certificados y reactivos se producen conforme a un Sistema de Gestión de calidad ISO 9001. También se acreditan de acuerdo con el estándar ISO/IEC 17025 y la Guía ISO 34.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Fluorophenol
Envase Ampolla
CAS 367-12-4
Fórmula molecular C6H5FO
Concentración 2000 μg/mL
Número MDL MFCD00002155
Clave InChI HFHFGHLXUCOHLN-UHFFFAOYSA-N
Tipo Solución orgánica estándar de un solo componente
SMILES OC1=CC=CC=C1F
Nombre IUPAC 2-fluorofenol
Solvent or Matrix Methanol
Peso molecular (g/mol) 112.10
PubChem CID 9707
Cantidad 1 mL