Learn More
Metabolite 2-Fluorophenol in DCM 100μg/mL, Fisher Chemical™
Código de producto. 12946783 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
12946783 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 12946783 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor P826520
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Fluorophenol
Envase Ampolla(s)
CAS 367-12-4
Fórmula molecular C6H5FO
Concentración 100 μg/mL
Número MDL MFCD00002155
Clave InChI HFHFGHLXUCOHLN-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC1=CC=CC=C1F
Nombre IUPAC 2-fluorofenol
Solvent or Matrix Dichloromethane
Peso molecular (g/mol) 112.10
PubChem CID 9707
Cantidad 1 mL