Learn More
2-fluorobifenilo en DCM 100 μg/ml, Fisher Chemical™
Código de producto. 12906783 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
12906783 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 12906783 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor P826440
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Todos nuestros materiales de referencia certificados y reactivos se producen conforme a un Sistema de Gestión de calidad ISO 9001. También se acreditan de acuerdo con el estándar ISO/IEC 17025 y la Guía ISO 34.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Fluorobiphenyl
Envase Ampolla(s)
CAS 321-60-8
Fórmula molecular C12H9F
Concentración 100 μg/mL
Número MDL MFCD00000317
Clave InChI KLECYOQFQXJYBC-UHFFFAOYSA-N
SMILES FC1=CC=CC=C1C1=CC=CC=C1
Nombre IUPAC 2-fluoro-1,1'-bifenilo
Solvent or Matrix Dichloromethane
Peso molecular (g/mol) 172.20
PubChem CID 67579
Cantidad 1 mL