Learn More
Metabolite 2-Chloronaphthalene in Acetonitrile 10μg/mL, Fisher Chemical™
Código de producto. 12942464 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
Tamaño de la unidad:
10 ml
12942464 10 mL 10 ml
1 options
Código de producto. 12942464 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor P811590
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloronaphthalene
Envase Ampolla(s)
CAS 91-58-7
Fórmula molecular C10H7Cl
Concentración 10 μg/mL
Número UN 1648
Clave InChI CGYGETOMCSJHJU-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C2C=C(C=CC2=C1)Cl
Nombre IUPAC 2-cloronaftaleno
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 162.616
PubChem CID 7056
Cantidad 10 mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Standard solution 2-Chloronaphthalene 10ug/ml in acetonitrile
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.