Learn More
2-ácido clorobenzoico en agua 1104 μg/ml, Fisher Chemical™
Código de producto. 12986143 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
12986143 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 12986143 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor F128991
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Todos nuestros materiales de referencia certificados y reactivos se producen conforme a un Sistema de Gestión de calidad ISO 9001. También se acreditan de acuerdo con el estándar ISO/IEC 17025 y la Guía ISO 34.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chlorobenzoic acid
Envase Ampolla
CAS 118-91-2
Fórmula molecular C7H5ClO2
Concentración 1104 μg/mL
Clave InChI IKCLCGXPQILATA-UHFFFAOYSA-N
Tipo Solución orgánica estándar de un solo componente
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(=O)O)Cl
Nombre IUPAC Ácido 2-diclorobenzoico
Solvent or Matrix Water
Peso molecular (g/mol) 156.565
PubChem CID 8374
Cantidad 1 mL
ChEBI CHEBI:30793