Learn More
2,6-dibromofenol en etanol 1000 μg/ml, Fisher Chemical™
Código de producto. 12936153 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
12936153 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 12936153 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor F131341
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Todos nuestros materiales de referencia certificados y reactivos se producen conforme a un Sistema de Gestión de calidad ISO 9001. También se acreditan de acuerdo con el estándar ISO/IEC 17025 y la Guía ISO 34.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,6-Dibromophenol
Envase Ampolla
CAS 608-33-3
Fórmula molecular C6H4Br2O
Concentración 1000 μg/mL
Número MDL MFCD00002152
Clave InChI SSIZLKDLDKIHEV-UHFFFAOYSA-N
Tipo Solución orgánica estándar de un solo componente
SMILES OC1=C(Br)C=CC=C1Br
Nombre IUPAC 2,6-dibromofenol
Solvent or Matrix Ethanol
Peso molecular (g/mol) 251.91
PubChem CID 11847
Cantidad 1 mL
ChEBI CHEBI:19391
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • standard solution 2,6-dibromophenol 1000µg/ml in ethanol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol, 2,6-dibromophenol