Learn More
Ácido 2,4-diclorofenilacético en metiltertbutiléter 100 μg/ml, Fisher Chemical™
Tienda Fisher Chemical ProductosSpecifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 2,4-Dichlorophenylacetic acid |
| Envase | Ampolla |
| CAS | 19719-28-9 |
| Fórmula molecular | C8H6Cl2O2 |
| Concentración | 100 μg/mL |
| Clave InChI | GXMWLJKTGBZMBH-UHFFFAOYSA-N |
| Tipo | Solución orgánica estándar de un solo componente |
| SMILES | C1=CC(=C(C=C1Cl)Cl)CC(=O)O |
| Nombre IUPAC | 2-(2,4-diclorofenil)ácido acético |
| Solvent or Matrix | Methyl-tert.butylether |
| Show More |