Learn More
2,4-ácido diclorofenilacético en acetona 2000 μg/ml, Fisher Chemical™
Product Code. 12907103 Shop All Fisher Chemical Products
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
Unit Size:
5 ml
Product Code. Cantidad Unit Size
12907103 5 mL 5 ml
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 12907103 Supplier Fisher Chemical Supplier No. P884220
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Todos nuestros materiales de referencia certificados y reactivos se producen conforme a un Sistema de Gestión de calidad ISO 9001. También se acreditan de acuerdo con el estándar ISO/IEC 17025 y la Guía ISO 34.
Specifications
Nombre del producto químico o material Phenoxyacetic Herbicides Surrogate Solution 1 component (EPA 8151A)
Envase Ampolla
CAS 19719-28-9
Nombres de analitos o componentes 2,4-Dichlorophenylacetic acid
Fórmula molecular C8H6Cl2O2
Concentración 100 μg/mL
Clave InChI GXMWLJKTGBZMBH-UHFFFAOYSA-N
Tipo Normas de pesticidas y metabolitos
SMILES C1=CC(=C(C=C1Cl)Cl)CC(=O)O
Elemento 2,4-Dichlorophenylacetic Acid
Nombre IUPAC 2-(2,4-diclorofenil)ácido acético
Solvent or Matrix Acetone
Peso molecular (g/mol) 205.034
PubChem CID 88209
Cantidad 5 mL
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Standard solution 2,4-Dichlorophenylacetic acid 2000ug/ml in acetone
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Precautionary Statement
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
  • P403+P235-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .