Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,4-Dibromophenol |
| Envase | Ampolla |
| CAS | 615-58-7 |
| Fórmula molecular | C6H4Br2O |
| Concentración | 1000 μg/mL |
| Clave InChI | FAXWFCTVSHEODL-UHFFFAOYSA-N |
| Tipo | Solución orgánica estándar de un solo componente |
| SMILES | C1=CC(=C(C=C1Br)Br)O |
| Nombre IUPAC | 2,4-dibromofenol |
| Solvent or Matrix | Ethanol |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- standard solution 2,4-dibromophenol 1000µg/ml in ethanol
- Peligro
- Líquido inflamable Categoría 2
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- MIXTURE LIST-Contain: ethanol, 2,4-dibromophenol