Learn More
2,4-dibromofenol en 2-propanol 1000 μg/ml, Fisher Chemical™
Código de producto. 12986093 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
12986093 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 12986093 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor F116531
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Todos nuestros materiales de referencia certificados y reactivos se producen conforme a un Sistema de Gestión de calidad ISO 9001. También se acreditan de acuerdo con el estándar ISO/IEC 17025 y la Guía ISO 34.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4-Dibromophenol
Envase Ampolla
CAS 615-58-7
Fórmula molecular C6H4Br2O
Concentración 1000 μg/mL
Clave InChI FAXWFCTVSHEODL-UHFFFAOYSA-N
Tipo Solución orgánica estándar de un solo componente
SMILES C1=CC(=C(C=C1Br)Br)O
Nombre IUPAC 2,4-dibromofenol
Solvent or Matrix 2- Propanol
Peso molecular (g/mol) 251.905
PubChem CID 12005
Cantidad 1 mL
ChEBI CHEBI:34238