Learn More
2,4-diaminotolueno en tolueno 100 μg/ml, Fisher Chemical™
Código de producto. 12933034 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
Tamaño de la unidad:
5 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
12933034 5 mL 5 ml
1 options
Código de producto. 12933034 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor P872790
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Todos nuestros materiales de referencia certificados y reactivos se producen conforme a un Sistema de Gestión de calidad ISO 9001. También se acreditan de acuerdo con el estándar ISO/IEC 17025 y la Guía ISO 34.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4-Diaminotoluene
Envase Ampolla
CAS 95-80-7
Forma física Líquido
Fórmula molecular C7H10N2
Concentración 100 μg/mL
Número MDL MFCD00007804
Clave InChI VOZKAJLKRJDJLL-UHFFFAOYSA-N
Tipo Solución orgánica estándar de un solo componente
SMILES CC1=CC=C(N)C=C1N
Nombre IUPAC 4-metilbenceno-1,3-diamina
Solvent or Matrix Toluene
Peso molecular (g/mol) 122.17
PubChem CID 7261
Cantidad 5 mL
ChEBI CHEBI:34237