Learn More
Metabolite 2,4'-DDE in Methanol 100μg/mL, Fisher Chemical™
Código de producto. 12952634 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
12952634 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 12952634 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor P815720
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4'-DDE
Envase Ampolla(s)
CAS 3424-82-6
Fórmula molecular C14H8Cl4
Concentración 100 μg/mL
Clave InChI ZDYJWDIWLRZXDB-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(=C(Cl)Cl)C2=CC=C(C=C2)Cl)Cl
Nombre IUPAC 1-cloro-2-[2,2-dicloro-1-(4-clorofenil)etenil]benceno
Solvent or Matrix Methanol
Peso molecular (g/mol) 318.018
PubChem CID 246598
Cantidad 1 mL
ChEBI CHEBI:34211