Learn More
2,4'-DDD en metanol 10 μg/ml, Fisher Chemical™
Código de producto. 12962624 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
Tamaño de la unidad:
10 ml
12962624 10 mL 10 ml
1 options
Código de producto. 12962624 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor P815550
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Todos nuestros materiales de referencia certificados y reactivos se producen conforme a un Sistema de Gestión de calidad ISO 9001. También se acreditan de acuerdo con el estándar ISO/IEC 17025 y la Guía ISO 34.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4'-DDD
Envase Ampolla(s)
CAS 53-19-0
Fórmula molecular C14H10Cl4
Concentración 10 μg/mL
Clave InChI JWBOIMRXGHLCPP-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(C2=CC=C(C=C2)Cl)C(Cl)Cl)Cl
Nombre IUPAC 1-cloro-2-[2,2-dicloro-1-(4-clorofenil)etilo]benceno
Solvent or Matrix Cyclohexane
Peso molecular (g/mol) 320.034
PubChem CID 4211
Cantidad 10 mL