Learn More
2,4,6-tribromofenol en etanol 1000 μg/ml, Fisher Chemical™
Código de producto. 12956153 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
12956153 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 12956153 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor F131361
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Todos nuestros materiales de referencia certificados y reactivos se producen conforme a un Sistema de Gestión de calidad ISO 9001. También se acreditan de acuerdo con el estándar ISO/IEC 17025 y la Guía ISO 34.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4,6-Tribromophenol
Envase Ampolla
CAS 118-79-6
Fórmula molecular C6H3Br3O
Concentración 1000 μg/mL
Número MDL MFCD00002150
Clave InChI BSWWXRFVMJHFBN-UHFFFAOYSA-N
Tipo Solución orgánica estándar de un solo componente
SMILES OC1=C(Br)C=C(Br)C=C1Br
Nombre IUPAC 2,4,6-tribromofenol
Solvent or Matrix Ethanol
Peso molecular (g/mol) 330.80
PubChem CID 1483
Cantidad 1 mL
ChEBI CHEBI:47696