Learn More
2,4,6-Tribromophenol in DCM 100μg/mL, Fisher Chemical™
Código de producto. 12930254 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
12930254 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 12930254 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor P855260
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4,6-Tribromophenol
Envase Ampolla
CAS 118-79-6
Forma física Líquido
Fórmula molecular C6H3Br3O
Concentración 100 μg/mL
Número MDL MFCD00002150
Clave InChI BSWWXRFVMJHFBN-UHFFFAOYSA-N
Tipo Organic Single-component Standard Solution
SMILES OC1=C(Br)C=C(Br)C=C1Br
Nombre IUPAC 2,4,6-tribromofenol
Solvent or Matrix Dichloromethane
Peso molecular (g/mol) 330.80
PubChem CID 1483
Cantidad 1 mL
ChEBI CHEBI:47696