Learn More
2,4,5,6-tetracloro-m-xileno en metanol 100 μg/ml, Fisher Chemical™
Código de producto. 12980154 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
12980154 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 12980154 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor P853470
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Todos nuestros materiales de referencia certificados y reactivos se producen conforme a un Sistema de Gestión de calidad ISO 9001. También se acreditan de acuerdo con el estándar ISO/IEC 17025 y la Guía ISO 34.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4,5,6-Tetrachloro-m-xylene
Envase Ampolla
CAS 877-09-8
Forma física Líquido
Fórmula molecular C8H6Cl4
Concentración 100 μg/mL
Clave InChI NTUBJKOTTSFEEV-UHFFFAOYSA-N
Tipo Solución orgánica estándar de un solo componente
SMILES CC1=C(C(=C(C(=C1Cl)Cl)Cl)C)Cl
Nombre IUPAC 1,2,3,5-tetracloro-4,6-dimetilbenceno
Solvent or Matrix Methanol
Peso molecular (g/mol) 243.936
PubChem CID 70139
Cantidad 1 mL