Learn More
Ácido 2,3-dibromopropiónico en metiltertbutiléter 1000 μg/ml, Fisher Chemical™
Código de producto. 12906053 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
12906053 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 12906053 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor F114611
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Todos nuestros materiales de referencia certificados y reactivos se producen conforme a un Sistema de Gestión de calidad ISO 9001. También se acreditan de acuerdo con el estándar ISO/IEC 17025 y la Guía ISO 34.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2.3-Dibromopropionic acid
Envase Ampolla
CAS 600-05-5
Fórmula molecular C3H4Br2O2
Concentración 1000 μg/mL
Número MDL MFCD00004212
Clave InChI ZMYAKSMZTVWUJB-UHFFFAOYNA-N
Tipo Solución orgánica estándar de un solo componente
SMILES OC(=O)C(Br)CBr
Nombre IUPAC ácido 2,3-dibromopropanoico
Solvent or Matrix Methyl-tert.butylether
Peso molecular (g/mol) 231.87
PubChem CID 11746
Cantidad 1 mL