Learn More
2,3,6-Trichlorophenol in Iso-propanol 1000μg/mL, Fisher Chemical™
Código de producto. 12903024 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
Tamaño de la unidad:
5 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
12903024 5 mL 5 ml
1 options
Código de producto. 12903024 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor P872650
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3,6-Trichloropheno
Envase Ampolla
CAS 933-75-5
Forma física Líquido
Fórmula molecular C6H3Cl3O
Concentración 1000 μg/mL
Clave InChI XGCHAIDDPMFRLJ-UHFFFAOYSA-N
Tipo Organic Single-component Standard Solution
SMILES C1=CC(=C(C(=C1Cl)O)Cl)Cl
Nombre IUPAC 2,3,6-triclorofenol
Solvent or Matrix Isopropanol (2-propanol)
Peso molecular (g/mol) 197.439
PubChem CID 13618
Cantidad 5 mL