Learn More
2,3,6-triclorofenol en etanol 1000 μg/ml, Fisher Chemical™
Código de producto. 12946153 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
12946153 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 12946153 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor F131351
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Todos nuestros materiales de referencia certificados y reactivos se producen conforme a un Sistema de Gestión de calidad ISO 9001. También se acreditan de acuerdo con el estándar ISO/IEC 17025 y la Guía ISO 34.
Specifications
Nombre del producto químico o material 2,3,6-Trichlorophenol
Envase Ampolla
CAS 933-75-5
Fórmula molecular C6H3Cl3O
Concentración 1000 μg/mL
Clave InChI XGCHAIDDPMFRLJ-UHFFFAOYSA-N
Tipo Solución orgánica estándar de un solo componente
SMILES C1=CC(=C(C(=C1Cl)O)Cl)Cl
Nombre IUPAC 2,3,6-triclorofenol
Solvent or Matrix Ethanol
Peso molecular (g/mol) 197.439
PubChem CID 13618
Cantidad 1 mL