Learn More
2,3,5,6-Tetrachlorophenol in Isopropanol 100μg/mL, Fisher Chemical™
Código de producto. 12933014 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
Tamaño de la unidad:
5 ml
12933014 5 mL 5 ml
1 options
Código de producto. 12933014 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor P872580
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3,5,6-Tetrachlorophenol
Envase Ampolla
CAS 935-95-5
Forma física Líquido
Fórmula molecular C6H2Cl4O
Concentración 100 μg/mL
Clave InChI KEWNKZNZRIAIAK-UHFFFAOYSA-N
Tipo Organic Single-component Standard Solution
SMILES C1=C(C(=C(C(=C1Cl)Cl)O)Cl)Cl
Nombre IUPAC 2,3,5,6-tetraclorofenol
Solvent or Matrix Isopropanol (2-propanol)
Peso molecular (g/mol) 231.881
PubChem CID 13636
Cantidad 5 mL
ChEBI CHEBI:52048