Learn More
1-cloro-2-fluorobenceno en metanol 2000 μg/ml, Fisher Chemical™
Código de producto. 12956003 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
12956003 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 12956003 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor F112951
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Todos nuestros materiales de referencia certificados y reactivos se producen conforme a un Sistema de Gestión de calidad ISO 9001. También se acreditan de acuerdo con el estándar ISO/IEC 17025 y la Guía ISO 34.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Chloro-2-fluorobenzene
Envase Ampolla
CAS 348-51-6
Fórmula molecular C6H4ClF
Concentración 2000 μg/mL
Número MDL MFCD00000533
Clave InChI ZCJAYDKWZAWMPR-UHFFFAOYSA-N
Tipo Solución orgánica estándar de un solo componente
SMILES FC1=CC=CC=C1Cl
Nombre IUPAC 1-cloro-2-fluorobenceno
Solvent or Matrix Methanol
Peso molecular (g/mol) 130.55
PubChem CID 9583
Cantidad 1 mL