Learn More
Metabolite 1-Chloro-2-fluorobenzene in Methanol 100μg/mL, Fisher Chemical™
Código de producto. 12972454 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
12972454 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 12972454 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor P811440
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloroethyl-vinylether
Envase Ampolla(s)
CAS 348-51-6
Fórmula molecular C6H4ClF
Concentración 100 μg/mL
Número MDL MFCD00000533
Clave InChI ZCJAYDKWZAWMPR-UHFFFAOYSA-N
SMILES FC1=CC=CC=C1Cl
Nombre IUPAC 1-cloro-2-fluorobenceno
Solvent or Matrix Methanol
Peso molecular (g/mol) 130.55
PubChem CID 9583
Cantidad 1 mL