Learn More
1,4-diclorobenceno D4 en metanol 2000 μg/ml, Fisher Chemical™
Código de producto. 12923004 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
12923004 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 12923004 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor P872380
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Todos nuestros materiales de referencia certificados y reactivos se producen conforme a un Sistema de Gestión de calidad ISO 9001. También se acreditan de acuerdo con el estándar ISO/IEC 17025 y la Guía ISO 34.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,4-Dichlorobenzene D4
Envase Ampolla
CAS 3855-82-1
Forma física Líquido
Fórmula molecular C6H4Cl2
Concentración 2000 μg/mL
Clave InChI OCJBOOLMMGQPQU-RHQRLBAQSA-N
Tipo Solución orgánica estándar de un solo componente
SMILES C1=CC(=CC=C1Cl)Cl
Nombre IUPAC 1,4-dicloro-2,3,5,6-tetradeuteriobenceno
Solvent or Matrix Methanol
Peso molecular (g/mol) 151.022
PubChem CID 123202
Cantidad 1 mL