Learn More
1,3-dimetil-2-nitrobenceno en metiltertbutiléter 250 μg/ml, Fisher Chemical™
Código de producto. 12986013 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
12986013 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 12986013 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor F113321
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Todos nuestros materiales de referencia certificados y reactivos se producen conforme a un Sistema de Gestión de calidad ISO 9001. También se acreditan de acuerdo con el estándar ISO/IEC 17025 y la Guía ISO 34.
Specifications
Nombre del producto químico o material 1,3-Dimethyl-2-nitrobenzene
Envase Ampolla
CAS 81-20-9
Fórmula molecular C8H9NO2
Concentración 250 μg/mL
Clave InChI HDFQKJQEWGVKCQ-UHFFFAOYSA-N
Tipo Solución orgánica estándar de un solo componente
SMILES CC1=C(C(=CC=C1)C)[N+](=O)[O-]
Nombre IUPAC 1,3-dimetil-2-nitrobenceno
Solvent or Matrix Methyl-tert.butylether
Peso molecular (g/mol) 151.165
PubChem CID 6672
Cantidad 1 mL