Learn More
1,3-diclorobenceno en metanol 100 μg/ml, Fisher Chemical™
Código de producto. 12995354 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
12995354 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 12995354 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor P818160
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Todos nuestros materiales de referencia certificados y reactivos se producen conforme a un Sistema de Gestión de calidad ISO 9001. También se acreditan de acuerdo con el estándar ISO/IEC 17025 y la Guía ISO 34.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,3-Dichlorobenzene
Envase Ampolla(s)
CAS 541-73-1
Fórmula molecular C6H4Cl2
Concentración 100 μg/mL
Número UN 1230
Clave InChI ZPQOPVIELGIULI-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=CC(=C1)Cl)Cl
Nombre IUPAC 1,3-diclorobenceno
Solvent or Matrix Methanol
Peso molecular (g/mol) 146.998
PubChem CID 10943
Cantidad 1 mL
ChEBI CHEBI:36693
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Standard solution 1,3-Dichlorobenzene 100ug/ml in methanol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H370-Provoca daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.