Learn More
1,2-dicloroetano D4 en metanol 100 μg/ml, Fisher Chemical™
Código de producto. 12925384 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
12925384 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 12925384 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor P818640
Todos nuestros materiales de referencia certificados y reactivos se producen conforme a un Sistema de Gestión de calidad ISO 9001. También se acreditan de acuerdo con el estándar ISO/IEC 17025 y la Guía ISO 34.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2-Dichloroethane D4
Envase Ampolla(s)
CAS 17060-07-0
Fórmula molecular C2H4Cl2
Concentración 100 μg/mL
Clave InChI WSLDOOZREJYCGB-LNLMKGTHSA-N
SMILES C(CCl)Cl
Nombre IUPAC 1,2-dicloro-1,1,2,2-tetradeuterioetano
Solvent or Matrix Methanol
Peso molecular (g/mol) 102.978
PubChem CID 12197860
Cantidad 1 mL