Learn More
1,2,4,5-Tetrachlorobenzene in Methanol 100μg/mL, Fisher Chemical™
Código de producto. 12960144 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
12960144 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 12960144 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor P853270
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2,4,5-Tetrachlorobenzene
Envase Ampolla
CAS 95-94-3
Forma física Líquido
Fórmula molecular C6H2Cl4
Concentración 100 μg/mL
Número UN 1230
Clave InChI JHBKHLUZVFWLAG-UHFFFAOYSA-N
Tipo Organic Single-component Standard Solution
SMILES C1=C(C(=CC(=C1Cl)Cl)Cl)Cl
Nombre IUPAC 1,2,4,5-Tetraclorobenceno
Solvent or Matrix Methanol
Peso molecular (g/mol) 215.882
PubChem CID 7270
Cantidad 1 mL
ChEBI CHEBI:36697
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Standard solution 1,2,4,5-Tetrachlorobenzene 100ug/ml in methanol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H370-Provoca daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P330-Enjuagarse la boca.
  • P361+P364-Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
  • P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .