Learn More
1,2,3-tricloropropano en éter metil tert-butílico 10 μg/ml, Fisher Chemical™
Código de producto. 12900314 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
Tamaño de la unidad:
10 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
12900314 10 mL 10 ml
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 12900314 Supplier Fisher Chemical Supplier No. P856300
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Todos nuestros materiales de referencia certificados y reactivos se producen conforme a un Sistema de Gestión de calidad ISO 9001. También se acreditan de acuerdo con el estándar ISO/IEC 17025 y la Guía ISO 34.
Specifications
Nombre del producto químico o material 1,2,3-Trichloropropane
Envase Ampolla
CAS 96-18-4
Forma física Líquido
Fórmula molecular C3H5Cl3
Concentración 10 μg/mL
Número MDL MFCD00000946
Clave InChI CFXQEHVMCRXUSD-UHFFFAOYSA-N
Tipo Solución orgánica estándar de un solo componente
SMILES ClCC(Cl)CCl
Nombre IUPAC 1,2,3-tricloropropano
Solvent or Matrix Methyl-tert.butylether
Peso molecular (g/mol) 147.42
PubChem CID 7285
Cantidad 10 mL
ChEBI CHEBI:34036