Learn More
Invitrogen™ Metabolic Activity Dead Cell Apoptosis Kit with C12 Resazurin, Annexin V APC, and SYTOX™ Green, for flow cytometry
Código de producto. 10532703
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 Kit
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10532703 1 Kit 1 set
1 options
Código de producto. 10532703 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor V35114
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1242.00€
    943.92€ / 1 sets
    Ahorro 298.08€
    24% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Kit de ensayo de apoptosis Vybrant™ #10: aloficocianina anexina V/C12-resazurina/SYTOX™ Green, 50 ensayos
Este producto de citometría de flujo proporciona un ensayo de fluorescencia de tres colores que distingue las células vivas de las apoptóticas y de las apoptóticas tardías. Estas poblaciones pueden distinguirse fácilmente mediante un citómetro de flujo con fuentes de excitación de 488 nm y 633 nm (un láser de iones de argón y uno HeNe) y los siguientes reactivos: anexina V para detectar fosfatidilserina, resazurina C12 para el metabolismo celular, y colorante de ácido nucleico SYTOX™ Green para membranas afectadas.
Consulte una guía de selección para todos los ensayos de apoptosis para citometría de flujo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 1 Kit
Formato Tubo, portaobjetos
Tipo de producto Kit de apoptosis de células muertas
Contenido y almacenamiento Contiene 1 vial de conjugado de anexina V, APC (250 µl), 1 vial de tinción SYTOX™ Green (100 µl), 1 vial de C12-resazurina (40 µg) y 1 vial de DMSO (1,5 ml).
Almacenar en el refrigerador (2–8 °C) y proteger de la luz.
Líneas láser del citómetro de flujo 633/635, 488
Excitación/emisión C12-resazurina: 571⁄585, SYTOX™ Green: 503⁄524, APC: 650⁄660
N.º de reacciones 50 reactions
Condiciones de envío Hielo húmedo
Línea de productos SYTOX
Para utilizar con (aplicación) Citometría de flujo
Conjugado APC, SYTOX™ Green, C12-resazurina
Para utilizar con (equipo) Microscopio de fluorescencia, citómetro de flujo