Learn More
Meta-Topolin, MedChemExpress
Código de producto. 16495416
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16495416 100 mg 100 miligramos
16441606 500 mg 500 miligramos
16400877 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16495416 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY112104
MedChemExpress Meta-Topolin (m-Topolin) is a highly active aromatic cytokinin.
Meta-Topolin (m-Topolin) is a highly active aromatic cytokinin.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Meta-Topolin
CAS 75737-38-1
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C12H11N5O
Cantidad 100 mg
Sinónimo m-Topolin
Información de solubilidad DMSO : 125 mg/mL (518.13 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC1=CC=CC(CNC2=C3N=CNC3=NC=N2)=C1
Peso molecular (g/mol) 241.25
Formula Weight (peso de la fórmula) 241.25
Porcentaje de pureza 98.76%
Grado Research
Forma física Solid