Learn More
Ácido meta-fosfórico, Puriss P.a., ≥33,5 % (T), Honeywell™ Fluka™
Código de producto. 15647150 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Envase:
Frasco de polietileno
Poly bottle
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15647150 100 g Poly bottle 100 g
15657150 500 g Frasco de polietileno 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15647150 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 79613100G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 37267-86-0
Fórmula molecular HO3P
Peso molecular (g/mol) 79.979
Número MDL MFCD00011351
Clave InChI UEZVMMHDMIWARA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo metaphosphoric acid, meta-phosphoric acid, hydrogenphosphonate, m-phosphoric acid, phosphenic acid, unii-mtk99r3uv0, metaphosphoric acid hpo3, x-phosphate-group, phosphonate 1-, hydrogen phosphonate
PubChem CID 3084658
SMILES OP(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material meta-Phosphoric acid
Color Colorless
Punto de fusión 600°C
Envase Poly bottle
Cantidad 100 g
Fórmula lineal (HPO3)n
Forma física Sólido
Número UN UN3260
Porcentaje de pureza ≥33.5% (T)