Learn More
Ácido metafosfórico, reactivo ACS, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15642440 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
6 x 500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 Kg
5 g
500 g
paquete de 6
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15642440 6 x 500 g paquete de 6
15632440 5 g 5 g
15602440 100 g 100 g
15622440 500 g 500 g
15612440 2.5 kg 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 15642440 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 2392756X500G
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 37267-86-0
Fórmula molecular HO3P
Peso molecular (g/mol) 79.979
Número MDL MFCD00011351
Clave InChI UEZVMMHDMIWARA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo metaphosphoric acid, meta-phosphoric acid, hydrogenphosphonate, m-phosphoric acid, phosphenic acid, unii-mtk99r3uv0, metaphosphoric acid hpo3, x-phosphate-group, phosphonate 1-, hydrogen phosphonate
PubChem CID 3084658
SMILES OP(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Meta-Phosphoric Acid
Concentración 33.5 to 36.5%
Cantidad 6 x 500 g
Fórmula lineal (HPO3)n
Número UN 3260
Grado Reactivo ACS