missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

meta-Phosphoric acid, 65% HPO3 basis, Honeywell Fluka™

Código de producto. p-7120568 Tienda Honeywell Fluka Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Envase:
Poly bottle
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15687150 100 g Poly bottle 100 g
15697150 500 g Poly bottle 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15687150 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 79615100G
Solicitar formato a granel o personalizado

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Purum, ∼65% HPO3 basis, pieces

  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 37267-86-0
Fórmula molecular HO3P
Peso molecular (g/mol) 79.979
Número MDL MFCD00011351
Clave InChI UEZVMMHDMIWARA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo metaphosphoric acid, meta-phosphoric acid, hydrogenphosphonate, m-phosphoric acid, phosphenic acid, unii-mtk99r3uv0, metaphosphoric acid hpo3, x-phosphate-group, phosphonate 1-, hydrogen phosphonate
PubChem CID 3084658
SMILES OP(=O)=O

Especificaciones

Nombre del producto químico o material meta-Phosphoric acid
Color Colorless
Punto de fusión 200°c
Punto de ebullición 600°C
Densidad 2g/mL
Envase Poly bottle
Cantidad 100 g
Fórmula lineal (HPO3)n
Forma física Sólido
Número UN UN3260
Porcentaje de pureza 65% (HPO3 basis)
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • meta-Phosphoric acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.