Learn More
meta-Phosphoric acid, 65% HPO3 basis, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15687150 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Envase:
Poly bottle
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15687150 100 g Poly bottle 100 g
15697150 500 g Poly bottle 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15687150 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 79615100G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Purum, ∼65% HPO3 basis, pieces
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 37267-86-0
Fórmula molecular HO3P
Peso molecular (g/mol) 79.979
Número MDL MFCD00011351
Clave InChI UEZVMMHDMIWARA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo metaphosphoric acid, meta-phosphoric acid, hydrogenphosphonate, m-phosphoric acid, phosphenic acid, unii-mtk99r3uv0, metaphosphoric acid hpo3, x-phosphate-group, phosphonate 1-, hydrogen phosphonate
PubChem CID 3084658
SMILES OP(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material meta-Phosphoric acid
Color Colorless
Punto de fusión 200°c
Punto de ebullición 600°C
Densidad 2g/mL
Envase Poly bottle
Cantidad 100 g
Fórmula lineal (HPO3)n
Forma física Sólido
Número UN UN3260
Porcentaje de pureza 65% (HPO3 basis)
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • meta-Phosphoric acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.