Learn More
meta-Phosphoric Acid, ≥33.5%, Honeywell™ Fluka™, BioXtra
Código de producto. 15617960 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
Envase:
Poly bottle
Tamaño de la unidad:
100 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15617960 1 L Poly bottle 100 g
1 options
Código de producto. 15617960 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor M6288100G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
BioXtra,≥33.5%
  • Entre los protocolos de ensayo rigurosos pueden incluirse el análisis de trazas metálicas y las pruebas de idoneidad especializadas, como hibridomas o embriones de ratón
  • Incluye formulaciones específicas para aplicaciones, como tabletas y soluciones preparadas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hydrochloric acid
pH 2 (at 33.00g/L)
Color Colorless
CAS 7647-01-0
Punto de fusión 200°C
Punto de ebullición 600°C (1013hPa)
Densidad 1.2g/mL at 25°C
Envase Poly bottle
Presión de vapor 3.23psi (21.1°C), 7.93psi (37.7°C)
Cantidad 1 L
Fórmula molecular ClH
Forma física Sólido
Número MDL MFCD00011324 MFCD00792839
Número UN UN1789
Beilstein 1098214
Sinónimo hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
Información de solubilidad Soluble
Clave InChI VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
SMILES Cl
Nombre IUPAC cloruro de hidrógeno
Peso molecular (g/mol) 36.46
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
Formula Weight (peso de la fórmula) 36.46g/mol
Porcentaje de pureza 35.0 to 39.0%