Learn More
Meta-Methoxytopolina Riboside, TRC
Código de producto. 30480133
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30480133 250 mg 250 miligramos
30473338 100 mg 100 miligramos
30478599 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30480133 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM271665250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 101565-95-1
Fórmula molecular C18H21N5O5
Peso molecular (g/mol) 387.39
Sinónimo N-[(3-Methoxyphenyl)methyl]adenosine, MemTR, 6-(3-Methoxybenzylamino)-9-ß-dribofuranosylpurine, N-[(3-Methoxyphenyl)methyl]-adenosine
Nombre IUPAC (2R,3R,4S,5R)-2-(hidroximetil)-5-[6-[(3-metoxifenil)metilamino]purina-9-il]oxolano-3,4-diol
SMILES COc1cccc(CNc2ncnc3c2ncn3[C@@H]4O[C@H](CO)[C@H](O)[C@@H]4O)c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material meta-Methoxytopolin Riboside
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H21N5O5/c1-27-11-4-2-3-10(5-11)6-19-16-13-17(21-8-20-16)23(9-22-13)18-15(26)14(25)12(7-24)28-18/h2-5,8-9,12,14-15,18,24-26H,6-7H2,1H3,(H,19,20,21)/t12-,14+,15+,18-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 387.1543