Learn More
MedChemExpress meta-iodoHoechst 33258
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | 4°C, protect from light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (protect from light) |
| Cantidad | 100 mg |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| Solubilidad | DMSO : < 1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 66°C) (insoluble or slightly soluble) ∣ Ethanol : < 1 mg/mL (ultrasonic;warming) (insoluble) |
| Peso molecular | 534.39 g/mol |
| CAS | 158013-42-4 |